Learn More
Thermo Scientific™ T-PER™ Extraktions-Reagenz für Gewebeprotein
Extrahieren Sie Gesamtprotein aus Gewebeproben mit diesem speziell für Gewebe entwickelten milden Zelllyse- und Extraktionsreagenz.
Marke:  Thermo Scientific™ 78510
562.69 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10730995
  • 844.00 CHF / 500 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ T-PER Gewebeprotein-Extraktionsreagenz eine schonende Extraktion des Gesamtproteins aus Gewebeproben durch.
Dieses Zelllyse-Reagenz für Gewebe verwendet ein intern entwickeltes Detergens in 25 mM Bicin und 150 mM Natriumchlorid (pH 7,6), um die Effizienz der Proteinsolubilisierung von Gewebeproben aus Säugetieren mittels Homogenisierung zu optimieren. Dank der einfachen Zusammensetzung ist das Produkt mit vielen Zusätzen wie Proteaseinhibitoren, Salzen, Reduktionsmitteln und Chelatbildnern kompatibel. Dies gewährleistet den vielseitigen Einsatz mit unterschiedlichen Probentypen und Lyse-Anwendungen. Mit T-PER Reagent angesetzte Zelllysate sind direkt kompatibel mit Reporter-Assays (z. B. Luciferase, beta-Galaktosidase, Chloramphenicol-Acetyltransferase), Proteinkinase-Assays (z. B. PKA, PKC, Tyrosinkinasen), Immunassays (z. B. Western-Blot, ELISA, RIA) und/oder Proteinreinigungsverfahren.
Leistungsmerkmale:
  • Einfache Anwendung – die Gewebeprobe wird einfach im Verhältnis 1:20 (w/v), Gewebe zu T-PER Reagenz, homogenisiert und dann zentrifugiert, um Zell- oder Gewebereste zu pelletieren
  • Schonend und praktisch – für eine schnelle und einfache Entfernung ist das Detergens dialysierbar; gestattet den Gebrauch mit zusätzlichen Komponenten (z. B. Proteaseinhibitoren, Salzen, Reduktionsmitteln, Chelatbildnern usw.)
  • Flexibel – das Lysat kann für Reporter-Assays, Proteinkinase-Assays, Immunassays und/oder zur Proteinaufreinigung verwendet werden
  • Kompatibel – das Lysat ist mit gängigen Proteinassays kompatibel, beispielsweise dem Thermo Scientific Pierce™ Coomassie Plus™ (Bradford) Proteinassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Reagenz zur Proteinextraktion von Geweben
Bei Raumtemperatur lagern.
Flüssig
500 ml
T-PER™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA403479 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number78510
ChargennummerZJ401498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number78510
ChargennummerZH398316 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog Number78510
ChargennummerZG395650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2024 Catalog Number78510
ChargennummerZD391558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Catalog Number78510
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ T-PER™ Extraktions-Reagenz für Gewebeprotein > Reagenz; 500 ml