Learn More
Micronova™ T-Mop™ Reinraumwischmopps mit Abdeckungen
Flache, großflächige Mopps mit Bezügen
Marke:  Micronova™ T1-18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13167676
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Requires : QPT Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDT für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Beschreibung
  • Mopp mit niedrigem Profil für die Reinigung von Böden, Wänden und Decken
  • Wischkopf um 180° in beide Richtungen drehbar
  • Breite Oberfläche für allgemeine Reinigung und Auftragen von Desinfektionsmitteln in sterilen Umgebungen
  • Erreicht auch Stellen unter Geräten und verwinkelte Bereiche auf Regalen und in engen Räumen
  • In drei Größen und mit unterschiedlichen Bezügen lieferbar
  • Bestrahlte Versionen lieferbar
PVA Cover ist fusselarm und trocknet schnell, wodurch Oberflächen trocken und fusselfrei bleiben, sollte nicht mit starken Reinigungsmitteln und IPA verwendet werden
NovaPoly™ Cover ist auch gegenüber starken Reinigungsmitteln beständig und autoklavierbar, bestrahlte Version lieferbar, auch als Schaumstoffversion mit doppelter Dicke lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
45.7 x 5.1 cm (18 x 2 in.)
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
2 in.
Reusable
Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Mop Cover
18 in.
45.7 cm
5.1 cm
Chemikalien
12/Cs.
NovaPoly&trade, Slipcover
Polyester, Urethanschaum
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ T-Mop™ Reinraumwischmopps mit Abdeckungen > T-Mop Covers, Polyester, Urethane Foam, White, Dimensions: 45.7 x 5.1 cm (18 x 2 in.), Autoclavable: Autoclavable, Non-sterile
Adapter und Griff sind nicht im Lieferumfang enthalten