Learn More
Micronova™ T-Mop™ Reinraumwischmopps mit Abdeckungen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Flache, großflächige Mopps mit Bezügen
Marke:  Micronova™ T6-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13127696
  • 22.30 CHF / 1 Stück
Sicherheit Monatliche Promotion
Aktionscode 24261 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : QPT Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDT für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova TMop™ Reinraum-Moppbezüge bestehen aus abgerundeten, abgedeckten Schwämmen und passen über das 180°-Drehgelenk des TMop™ Adapters. Sie gleiten einfach über harte und weiche Wände und sind ideal zur Reinigung von schwer zu reinigenden Ecken, engen Räumen und unterhalb von Geräten geeignet. Die Mopps sind in einer Reihe von Materialoptionen mit einer optionalen dickeren Schaumschicht erhältlich, die mehr Desinfektionsmittel aufnimmt und das Auswringen erleichtert.
  • T-Mop Aufsätze mit Druckknöpfen in einer Reihe von Materialien
  • Abgerundete, abgedeckte Schwämme gleiten einfach über Wände und weiche Wände
  • Hervorragend für alle Raumoberflächen und Geräteaußenflächen geeignet
  • Gelangt problemlos in schwer zu reinigende Ecken, enge Räume und unter Geräte
  • Verfügbare Materialoptionen:
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
    • Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, sehr saugfähig und nass oder trocken effektiv
    • PolyMesh — 100 % Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
  • Zur Verwendung mit dem TMop™ Adapter mit 180°-Drehgelenk
  • Sie sind in Längen von 10, 14 oder 18 in. erhältlich.
  • TMC6-14 – elastischer, einlagiger Moppbezug, kostengünstige Option für kleinere Bereiche
  • Für starke Desinfektionsmittel geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in.)
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
2,5 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Moppabdeckung
10 in.
25,4 cm
6,4 cm
Chemikalien
12/Karton
NovaPoly Deckglas
Glatt gestrickter Polyester
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer049696-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/06/2025 Catalog NumberT6-10
Chargennummer047229-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/12/2024 Catalog NumberT6-10
Chargennummer046325-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/12/2024 Catalog NumberT6-10
Chargennummer047142-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/12/2024 Catalog NumberT6-10
Chargennummer046814-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2024 Catalog NumberT6-10
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ T-Mop™ Reinraumwischmopps mit Abdeckungen > T-Mop, NovaPoly, gestrickter Polyester, Tmop Aufsatz mit Druckknöpfen und Schaumstoff, 10 in. (25,4 cm)
Adapter und Griff sind nicht im Lieferumfang enthalten