Learn More
IKA™ T 50 Digital Dispergierelement - ST
Diese Dispergierelemente eignen sich für den Einsatz mit den IKA™ T 50 Dispergierern. IKA™ T50 Digital Dispergierelement – ST-Werkzeuge werden für die Verwendung mit Gewebe und anderen Fasermaterialien empfohlen.
3295.00 CHF - 4985.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Dispergierelement |
---|---|
Volumenbereich (metrisch) | 500 ml bis 20 l |
Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
Länge (metrisch) Welle | 300 mm |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15271126
|
IKA™
0010000648 |
FFPM, SIC, 316 L Edelstahl |
4985.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13430607
|
IKA™
0008039500 |
PTFE, 316L Edelstahl |
3295.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Dispergiertechnik arbeitet nach dem Rotor-Stator-Prinzip
- Das System besteht aus einem Rotor in einem stationären Stator
- Aufgrund der hohen Umfangsgeschwindigkeit wird das zu verarbeitende Medium axial in den Dispergierkopf eingezogen und anschließend radial durch die Schlitze der Rotor-Stator-Anordnung gedrückt
- Die hohe Geschwindigkeit und der minimale Spalt zwischen Rotor und Stator erzeugen extrem hohe Scherkräfte, was zu einer besseren Dispergierung führt
- Die verwendeten Kunststoffe sind von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassen
- Geeignet für T 65 Digitale Dispergiergeräte
- Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
- Lösungsmitteltauglich
- Höchsttemperatur: 180 °C
- Sterilisationverfahren: Alle Verfahren
Spezifikation
Dispergierelement | |
45 mm | |
Je 1 |
500 ml bis 20 l | |
300 mm | |
Alle Methoden |