Learn More
IKA™ T 50 Digital Dispergierelement - ST
Diese Dispergierelemente eignen sich für den Einsatz mit den IKA™ T 50 Dispergierern. IKA™ T50 Digital Dispergierelement – ST-Werkzeuge werden für die Verwendung mit Gewebe und anderen Fasermaterialien empfohlen.
Marke: IKA™ 0008039500
3073.25 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Dispergiertechnik arbeitet nach dem Rotor-Stator-Prinzip
- Das System besteht aus einem Rotor in einem stationären Stator
- Aufgrund der hohen Umfangsgeschwindigkeit wird das zu verarbeitende Medium axial in den Dispergierkopf eingezogen und anschließend radial durch die Schlitze der Rotor-Stator-Anordnung gedrückt
- Die hohe Geschwindigkeit und der minimale Spalt zwischen Rotor und Stator erzeugen extrem hohe Scherkräfte, was zu einer besseren Dispergierung führt
- Die verwendeten Kunststoffe sind von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassen
- Geeignet für T 65 Digitale Dispergiergeräte
- Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
- Lösungsmitteltauglich
- Höchsttemperatur: 180 °C
- Sterilisationverfahren: Alle Verfahren
Spezifikation
Dispergierelement | |
45 mm | |
PTFE, 316L Edelstahl | |
S 50N-G45-G-ST | |
Alle Methoden |
500 ml bis 20 l | |
300 mm | |
S 50 N – G 45 G – ST | |
Je 1 |