Learn More
Thermo Scientific™ T-1270 Festwinkel-Titanrotor
Mit dem T-1270 Rotor mit einer Kapazität von 12 Plätzen führen Sie eine Vielzahl von Anwendungen effizient durch.
Marke: Thermo Scientific™ 08259
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ T-1270 Festwinkelrotor mit einer Kapazität von 12 Plätzen führen Sie eine Vielzahl von Anwendungen effizient durch.
Empfohlen für:DNA-Isolierung, Serum-Flotation.
Spezifikation
T-1270 Festwinkel-Titanrotor | |
Festwinkelrotor | |
448.811 × g | |
82 mm | |
36,3 | |
16 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
335.513 × g |
Titan | |
12 x 12,5 ml | |
70.000 U/min | |
40,6 mm | |
80 mm | |
13 lb. (5,9 kg) | |
24° | |
222.216 × g |
Sorvall WX+ Ultracentrifuge Series Brochure [EN]
DateigrößeVersion: 1.3 MB
T-1270 Rotor
DateigrößeVersion: 156.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ T-1270 Festwinkel-Titanrotor > T-1270 Festwinkel-Titanrotor
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur