Learn More
Invitrogen™ SYTOX™ Green Ready Flow™ Reagent
SYTOX™ Green Ready Flow™ Reagenz ist ein heller, einfach anzuwendender Nukleinsäure-Farbstoff für die Unterscheidung von toten und lebenden Zellen in Durchflusszytometrie-Assays.
Marke:  Invitrogen™ R37168
262.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15983460
  • 403.00 CHF / 120 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Helles, anwenderfreundliches Nukleinsäurefärbemittel zur Unterscheidung zwischen toten und lebenden Zellen in Durchflusszytometrieassays
  • Dieses Färbemittel wird bei 488 nm angeregt, zeigt ein Emissionsprofil ähnlich wie bei FITC, und wurde an zahlreichen Zelllinien getestet.
  • 2 Tropfen aus der Tropfflasche direkt in 1 x 106 Zellen geben, inkubieren und analysieren
  • Als nicht membrangängiger Farbstoff tritt das SYTOX Grün Färbemittel bei Verlust der Membranintegrität in die Zelle ein, bindet an DNA und fungiert so als Gegenfärbung, die sich bei Anregung analysieren lässt.
  • SYTOX Grün Reagenz kann sowohl für Säugetierzellen als auch für Bakterienzellen verwendet werden.
  • Häufig Bestandteil von Multiplexassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht zellgängig
Enthält 2 Tropfflaschen, bei Raumtemperatur lagern
Fluoreszent
Durchflusszytometer
SYTOX™ Grün Ready Flow™
504 nm
Flasche(n)
120 Assays
Grün
SYTOX™ Grün Ready Flow™ Reagenz
Viabilitätsassay
Reagenz
523 nm
Lösung
Ready Flow™, Sytox™
DMSO (Dimethylsulfoxid)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2980694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog NumberR37168
Chargennummer2800329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog NumberR37168
Chargennummer2714535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog NumberR37168
Chargennummer2647609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2023 Catalog NumberR37168
Chargennummer2550779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2022 Catalog NumberR37168
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ SYTOX™ Green Ready Flow™ Reagent > 120 Assays