Learn More
Molecular Probes™ SYTOX™ Green Dead Cell Stain, for flow cytometry
SYTOX™ grüner Totzellen-Farbstoff ist ein heller, einfach anzuwendender Nukleinsäure-Farbstoff für die Unterscheidung von toten und lebenden Zellen in Durchflusszytometrie-Assays.
Marke: Molecular Probes™ S34860
443.54 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Helles, anwenderfreundliches Nukleinsäurefärbemittel zur Unterscheidung zwischen toten und lebenden Zellen in Durchflusszytometrieassays
- Geeignet für die Durchflusszytometrie mit Blau-Laser 488 nm und Emission im Bereich BP-Filter 530/30 (ähnlich wie FITC und GLP).
- Die Farbstoffkonzentration wurde für Proben mit Konzentrationen von 1 x 104 bis 1 x 106 Zellen/ml optimiert.
- Die Färbemittel wurden in mehreren Zelltypen validiert, darunter Jurkat, ReH, CHO, kg1a, 3T3, Hela, HEK (Primärzellen) und lysiertem Vollblut.
- Zudem wurden die Färbemittel in verschiedenen Anwendungen getestet, darunter Assays für Apoptose, Zellzyklus, Zellvermehrung und Immunphänotypisierung.
Spezifikation
Nicht zellgängig | |
Enthält 1 Fläschchen SYTOX™ Grün Totzellenfärbemittel (30 μmol-Lösung in DMSO). Im Tiefkühlgerät (-5 °C bis -30 °C) und vor Licht geschützt lagern |
|
Fluoreszent | |
Durchflusszytometer | |
SYTOX™ Green | |
488 nm | |
Röhrchen | |
1000 Assays | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) |
Grün | |
SYTOX™ Grüner Totzellen-Farbstoff, für Durchflusszytometrie | |
Viabilitätsassay | |
Totzellenfärbemittel | |
525 nm | |
Lösung | |
SYTOX™ | |
Raumtemperatur |