Learn More
Invitrogen™ SYTOX™ Deep Red Nukleinsäure-Färbemittel, für feste/tote Zellen
SYTOX Tiefrot-Nukleinsäurefärbung ist ein hochaffiner Nukleinsäure-Farbstoff, der leicht in Zellen mit beeinträchtigter Plasmamembran eindringt, jedoch Membranen von lebenden Zellen nicht überwinden kann.
272.00 CHF - 678.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Tiefrot |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
Anregungswellenlängenbereich | 660 nm |
Farbstofftyp | Membrangängig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilitätsassay |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16232052
|
Invitrogen™
S11381 |
5 x 50 μl |
678.00 CHF
250 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16222052
|
Invitrogen™
S11380 |
50 μl |
272.00 CHF
50 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit minimaler zytoplasmatischer Färbung ist SYTOX Tiefrot-Färbung besonders nützlich für Immunozytochemie (ICC)-, Immunhistochemie (IHC)- und Immunfluoreszenz (IF)-Experimente zur Färbung von Zellkernen fixierter Zellen. Nach einer kurzen Inkubation mit SYTOX Tiefrot-Färbung fluoreszieren die Nukleinsäuren von toten oder fixierten Zellen ein helles Tiefrot/Dunkelrot und können mit einem CY5/Tiefrot-Standardfilterset oder einer Laserkonfiguration nachgewiesen werden.
Zu den Merkmalen von SYTOX Tiefrot-Nukleinsäure-Färbemittel gehören:
• Durchdringt keine lebenden Zellen; durchdringt tote oder fixierte Zellen
• Anregung/Emissionsspitze: 660/682 nm
• Verwendung mit dem herkömmlichen Cy5-Filtersatz oder 647-Laserlinie
• Funktioniert mit Säugetierzellen in Monolayer oder 3D-Zellkultur, Tiergewebe und Bakterien
• Nachweisbar mit Fluoreszenz-Mikroskopen, Fluorimetern, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Durchflusszytometern
SYTOX Tiefrot-Nukleinsäurefärbung ist Multiplex-fähig mit blauen, grünen, orangefarbenen, roten und Nahe-IR-Fluorophoren, wenn kompatible Fluoreszenzfilter-/Laserkonfigurationen verwendet werden. SYTOX Tiefrot-Färbung zeigt eine erhöhte Fluoreszenz mit steigenden Konzentrationen von dsDNA, jedoch keine hohe Affinität für RNA oder ssDNA. In einem typischen Bildgebungsexperiment verfügt es über ein helles Anfangssignal und eine ausgezeichnete Fotostabilität. Diese Eigenschaften machen SYTOX Tiefrot-Färbemittel zu einem einfachen und quantitativen Einzelschritt-Farbstoff zur Markierung von toten/fixierten Zellkern für die Verwendung mit Fluoreszenz-Mikroskopen, Fluorimetern, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Durchflusszytometern.
SYTOX Tiefrot-Nukleinsäure-Färbemittel wurden erfolgreich in Monolayer-Zellen, Dünnschichtgewebe, Dickschichtgewebe, 3D-Zellkulturen/Sphäroiden und Bakterien eingesetzt. Es wird in einer 1 mM-Konzentration in DMSO (∼2000-fache Konzentration) geliefert. Für die meisten Anwendungen und Zelltypen wird eine Konzentration von 0,5 µM (1X) empfohlen. Bei der Fluoreszenzbildgebung verschiedener Säugetierzellen wurde ein Konzentrationsbereich von 2,5 µM bis 0,25 µM verwendet. Für die Viabilitätsprüfung mittels Durchflusszytometrie wurde eine Konzentration von 1 µM bis 10 nM für Jurkat-Zellen verwendet; ein Bereich von 4 µM bis 0,5 µM wurde mit E. coli verwendet.
Spezifikation
Tiefrot | |
660 nm | |
Viabilitätsassay | |
Fluoreszent | |
SYTOX | |
Nukleinsäurefärbemittel |
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Membrangängig | |
Fluoreszenzmikroskop | |
682 nm | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Nukleinsäuren |