Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
Beschreibung
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, 24, and 25) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
Das SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit enthält eine Sammlung zellgängiger grün fluoreszierender SYTO Nukleinsäurefärbemittel. Da die Farbstoffe mit verschiedenen Geweben und Zellen unterschiedliche Färbeverhalten aufweisen können, ist möglicherweise ein Testen der Farbstoffe erforderlich, um den optimalen Farbstoff für eine bestimmte Anwendung zu finden. Das Kit enthält je 50 μl SYTO 11, 12, 13, 14, 15 und 16 Farbstoffe.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & Nachweis, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Anregungswellenlängenbereich | 621, 622, 652, 628, 649, 657, 599 nm |
| Farbstofftyp | SYTO Green Dyes 11-14, 16, 21, 24, and 25 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Menge | 1 Kit (50 μL each) |
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Emission | 634, 645, 678, 645, 680, 673, 619 nm |
| Mehr anzeigen |