Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
Marke:  Invitrogen™ S7573
582.16 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
656.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10513863
  • 796.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, and 24) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
Der membrangängige SYTO 11 grün fluoreszierende Nukleinsäure-Farbstoff erzeugt bei Bindung an Nukleinsäuren eine helle, grüne Fluoreszenz. Da die Färbungsmuster der SYTO Farbstoffe in lebenden Zellen zwischen Zelltypen variieren können, bieten wir das SYTO Green Acid Stain Sampler Kit Nr. 1 (S-7572) an, damit Forscher und Forscherinnen das für ihr System am besten geeignete grün fluoreszierende SYTO Färbemittel auswählen können. 5 mmol-Lösung in DMSO
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & Nachweis, Tracking von Mikroorganismen, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Membrangängig
Fluoreszenzmikroskop
250 μL
Fluoreszent
SYTO™
Fluoreszent
Nukleinsäuren
5 mM solution in DMSO
508 nm
Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray
DMSO
250 μl
527 nm
Raumtemperatur
Nukleinsäurefärbemittel
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2795214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog NumberS7573
Chargennummer2518910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog NumberS7573
Chargennummer2359086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2021 Catalog NumberS7573
Chargennummer2284647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2021 Catalog NumberS7573
Chargennummer2184314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2021 Catalog NumberS7573
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains > 250uL.