Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
Marke:  Invitrogen™ S34855
541.36 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10104862
  • 830.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, and 24) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
  • Eine Mischung aus verschiedenen SYTO Farbstoffen für die bakterielle Färbung
  • Eine Komponente des Kits zur Bakterienzählung (B-7277)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Enthält 1 Fläschchen SYTO™ BC (100 μl, 5 mmol in DMSO).
Im Tiefkühlgerät (bei -5 bis -30 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
SYTO™ BC Grün
Fluoreszenzmikroskop
100 μl
RNA: 504 nm
DNA: 500 nm
SYTO™
DMSO (Dimethylsulfoxid)
Nukleinsäurefärbemittel
5 mM
485/500 nm
Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray
100 μl
Fluoreszenz
Lösung
Raumtemperatur
Fluorescent Dye
Nukleinsäuren
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2961128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog NumberS34855
Chargennummer2690462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2023 Catalog NumberS34855
Chargennummer2502817 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2022 Catalog NumberS34855
Chargennummer2351986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2021 Catalog NumberS34855
Chargennummer2291551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2021 Catalog NumberS34855
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains > 100 μl