Learn More
Hamilton™ Spritzennadeln
Gasdichte Version der Originalspritzen der Serie 700.
Marke:  Hamilton™ 80908
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10175122
  • 179.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Beschreibung
  • Ideal zur Abgabe von Volumina von 1 bis 500 μl
  • Eine Vielzahl von Volumina, Längen und Gauges erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
1.03 mm
Gastight
50 °C
10 °C
50 μl
Zementiert
Benutzerspezifisches Messgerät
7.75 mm
68.9 bar
1705
Je 1
Individuell
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Spritzennadeln > Volumen: 50 μl; gasdicht