Learn More
Socorex™ Selbstfüllerspritze Modell 173, 0.3 bis 2.0ml, Ventil integriert
Marke:  Socorex™ 173.0502
Artikelnummer. 10223112
  • 140.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
Sieben Modelle decken einen Volumenbereich von 0,025 bis 20mL.
Volumen: 0,3 - 2,0mL
Teilung: 0,1mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Selbstfüllerspritze Modell 173, 0.3 bis 2.0ml, Ventil integriert >