Learn More
Synthetisches Meerwasser für ASTM 665/IP 135
Click to view available options
Menge:
300 mL
500 mL
10 x 30 mL
5 L
Packungsgröße:
10 Stück
300 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- Ein synthetisches Meerwasser-Analysenreagenz, das gemäß ASTM D 665/IP 135 hergestellt wurde.
- Mit einem Zertifikat versehen, das eine Schätzung der Herstellungsunsicherheit enthält.
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung der ASTM- und IP-Testmethodenanforderungen für die Reagenzienvorbereitung.
- Praktisch verpackt in Einzel- oder Mehrdosispackungen.
- Kostengünstig und zeitsparend
- Zertifikat für Herstellung und MSDS enthalten
- 12 Monate Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM 665 / IP 135 |
Menge | 500 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Synthetisches Meerwasser für ASTM 665/IP 135 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur