Learn More
PURUS™ Synthetisches Reinraumpapier
Reinraumpapier, das sich durch seine Zugfestigkeit auszeichnet. Für das Schreiben, Drucken und Fotokopieren in Reinraumumgebungen bietet das PURUS™ Reinraumpapier eine hervorragende Bedruckbarkeit und Wärmetonerhaftung und ist zudem recyclingfähig.
Marke:  PURUS™ LCIW 2014C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15773579
  • 241.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Zugfestigkeit und ausgezeichnete Hitzebeständigkeit für eine verbesserte Kopier- und Druckeffizienz
  • Die urheberrechtlich geschützte Bindungstechnologie führt zu sehr geringen Mengen an Partikeln, nichtflüchtigen Rückständen (NVR) und extrahierbaren Ionen
  • Die einzigartige Präzisions-Schneidetechnologie garantiert eine konsistente Größenbestimmung und Sauberkeit
  • Hergestellt in einem ISO 4 Reinraum (Klasse 10)
  • Recyclebar
  • Geeignet für ISO 4 bis 5 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
Spezifikation
Spezifikation
Synthetisch
Weiß
Autoklavierbar
Ja
250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton
80 gsm
Nein
210 x 297 mm
Für Reinräume der Klasse 10 bis Klasse 1000, zum Schreiben, Drucken und Fotokopieren in sauberen Umgebungen
Reinraumpapier
A4.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerUT0386 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog NumberLCIW 2014C
ChargennummerUT0211 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog NumberLCIW 2014C
ChargennummerUR0290 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog NumberLCIW 2014C
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PURUS™ Synthetisches Reinraumpapier > Weiß, A4, 80 g/m2