Learn More
Invitrogen™ Synthetischer Block (10x)
Invitrogen's 10X Synthetic Block is a concentrated polymer-based protein-free blocking agent.
Marke:  Invitrogen™ PA017
Artikelnummer. 10524335
  • 145.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-06-2025
Beschreibung
Invitrogen's 10X Synthetic Block is a concentrated polymer-based protein-free blocking agent. This easy to use blocking agent has been optimized for use with Invitrogen's ProtoArray Human Protein Microarrays and results in optimal assay performance and signal-to-background ratio. Sufficient reagent for processing 10 arrays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Synthetischer Block (10x), 75 ml, 1 Flasche, Blockier-/Hintergrundsuppressor-Reagenz, Raumtemperatur, genügend Reagenzien für die Verarbeitung von 10 Arrays, für Proteinassays und Proteinanalyse
1 Flasche, 75 ml
75 ml 10x Blockierungsmittel
Bei Raumtemperatur lagern.
10X
Blockierung⁄Reagenz zur Hintergrundunterdrückung
Synthetische Blockierung
Proteinassay und Proteinanalyse
10 X
Bottle
6.9Unverdünnt, 7.44 verdünnt 1:10
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2917430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberPA017
Chargennummer2485 058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPA017
Chargennummer2468429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPA017
Chargennummer2516001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPA017
Chargennummer2563463 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPA017
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Synthetischer Block (10x) > 75 mL