Learn More
Syngene™ Slimline LED-Blaulicht-Transilluminatoren
Syngene™ Slimline LED Blaulicht-Transilluminatoren zur Visualisierung sicherer Farbstoffe mit längerer Wellenlänge.
Marke: Syngene™ GE-ULTRA-SLIM-LED
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 470 nm Wellenlänge
- Sogar blaue epi-LED-Beleuchtung
- Hohe Empfindlichkeit mit verbessertem S/N-Verhältnis
- Stellen Sie eine Reihe von Fluorophoren dar – EtBr, SYBRSafe, GelGreen, SYBR Gold, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed Safe
- Die LED ist sicher für Haut und Augen und verursacht keine DNA-Schäden
Spezifikation
0,65 A | |
GBox Mini, Blaulicht-Anwendungen | |
Syngene | |
Befestigt | |
LED blau |
LED-Transilluminator | |
Tischgeräte, InGenius3, U:Genius3 und NuGenius Systeme | |
DC 24 V | |
470 nm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ Slimline LED-Blaulicht-Transilluminatoren > Zur Verwendung mit Benchtop oder mit IG3- und UG3-Systemen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur