Learn More
Syngene™ Ingenius 3 manuelle Gel-Dokumentationssysteme
GREENER_CHOICE
Syngene™ Ingenius 3 Handbuch Gel-Dokumentationssystem, das einen UV-Filter und eine Filterschublade für einfache DNA-Gel-Dokumentationen enthält.
Marke:  Syngene™ IG3
Artikelnummer. 12894008
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • System wird mit der leistungsstarken GeneTools Analyse-Software von Syngene geliefert
  • Für günstige Gel-Dokumentation und Analysefluoreszenz-Anwendungen
  • Das InGenius3 System wird von der GeneSys Bildaufnahme und Software unterstützt, die Zugriff auf eine Vielzahl von Anwendungssteuerungsfunktionen bietet
  • Einfache Handhabung
  • Verfügt über eine kompakte Dunkelkammer mit einer Schiebetür und einem eingebauten weißen LED-Licht
  • Hochauflösende 3 MP-Kamera mit 16 Bit-Bildausgabe, manuellem Zoomobjektiv und manueller Filterschublade mit optionalen austauschbaren Filtern (inkl. UV-Filter)
  • Anschluss an PC oder Laptop
  • Einfache Wartung
  • Bildoptimierung und Anmerkungen für die Veröffentlichung
Spezifikation
Spezifikation
Gel-Dokumentation
50 Hz
375 mm
24,4 in.
14,8 in.
Windows 7 und höher
Genesys Bildaufnahme und GeneTools Bildanalyse
375 mm
Nein
DNA- und Gel-Bildgebung im sichtbaren Bereich
Manuelles Gel-Dokumentationssystem
LED
15,8 in.
UV
3 Millionen Pixel
620 mm
3 Millionen Pixel
Optional
Manueller Zoom 6.5 – 39, 1.4
Gehäuse InGenius3
Syngene
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Syngene™ Ingenius 3 manuelle Gel-Dokumentationssysteme > Höhe: 620 mm