Learn More
Agilent BioTek Synegy Neo2
GREENER_CHOICE
Synergy Neo2 ist ein hybrides Multifunktions-Lesegerät mit Inkubation auf 65 °C und linearem/orbitalem/doppelorbitalem Schütteln. Laser-TRF und Laser Alpha sowie 4 PMT-Detektoren mit zwei PMT-Leseköpfen für ultraschnelle ratiometrische Messungen.
Marke:  Agilent BioTek N2SMA-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17288039
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das BioTek Synergy Neo2 Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät verfügt über eine patentierte Hybrid-Technologie mit unabhängigen optischen Pfaden, die eine hervorragende Leistung in allen Erkennungsmodi gewährleisten. Quadmonochromatoren mit variabler Bandbreite, empfindliche, auf Filtern basierende Optik mit hoher Transmission, Laser-TRF und bis zu 4 PMTs bieten ultraschnelle Messungen.
Fortschrittliche Umweltkontrollen, einschließlich CO2/O2-Kontrolle, Inkubation bis 70 °C und variable Schüttelbewegung unterstützen Live-Zellassays. BioStack Neo ermöglicht die Automatisierung im unbeaufsichtigten Betrieb, einen hohen Durchsatz und Barcode-Etiketten für Filterwürfel, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Fehler zu begrenzen. Die leistungsstarke Gen5-Software bietet vollständige Lesesteuerung, leistungsstarke Datenanalyse und LIMS-Integration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
52,5 cm
±0,2 °C bei 37 °C
0 bis 4 AD
HTS, Biomarker, Nukleinsäure, Proteinquantifizierung, schnelle Kinetik, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, Zytokine, ELISA, FP
41 cm
Monochromator: ABS, FI und LUM; Filter: Einfachfilter oben FI/FP/TRF und LUM, Alpha-Laser
Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
0,0001 OD
35 kg
39 cm
Gen5 Datenanalysesoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11 Konformität (optional)
Monochromator: ±2 nm; < 1 % bei 2,0 AD, < 3 % bei 3,0 AD
0 bis 20%
20,7 in.
Linear, orbital, doppelt orbital
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte
16,1 in.
≤ 1 % von 0 bis 3 AD
NEO2SMALPHA.
Max. 250 W
78 lb.
15,4 in.
Fotodiode, Fluoreszenz/Alpha: Dual PMT oder Single PMT (Option)
Xenon-Blitz