Learn More
Agilent BioTek Synergy H1 Hybrid-Multimodus-Lesegerät, IVD
GREENER_CHOICE
BioTek Synergy H1 ist ein modulares Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät mit Monochromator-basierter Optik und Filter-basierter Optik.Für In-vitro-Diagnostik.
auf Anfrage
Spezifikation
Extinktionsbereich 230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
Genauigkeit Absorption: ±2 nm; Spender: ±1 μl oder 2 %
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
Tiefe (metrisch) 46,4 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Modell Inkubatortemperatur Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Inkubatortemperatur Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17217999
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SH1F-SI
H1F. 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C Volllicht-Lumineszenz; Filter-/dichroitische Fluoreszenz; Fluoreszenzpolarisation; zeitaufgelöste Fluoreszenz; gefilterte Lumineszenz
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17237999
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SH1FG-SI
H1FG. 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C Kompatibel mit Gassteuerung; Volllicht-Lumineszenz; Filter-/dichroitische Fluoreszenz; Fluoreszenzpolarisation; zeitaufgelöste Fluoreszenz; Gefilterte Lumineszenz
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17257999
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SH1M-SI
H1M. 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C Monochromator-Fluoreszenz; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; zeitaufgelöste Fluoreszenz
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17277999
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SH1MF-SI
H1MF. 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C Monochromator-Fluoreszenz, Monochromator-Absorption, Volllicht-Lumineszenz; Filter/dichroitische Fluoreszenz, Fluoreszenzpolarisation, zeitaufgelöste Fluoreszenz; gefilterte Lumineszenz
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17218009
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SH1MG-SI
H1MG. 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C Kompatibel mit Gassteuerung, Monochromator-Fluoreszenz, Monochromator-Absorption, Volllicht-Lumineszenz, zeitaufgelöster Fluoreszenz
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17297999
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SH1MFG-SI
H1MFG. 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C Kompatibel mit Gassteuerung; Monochromator-Fluoreszenz; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; Filter/dichroitische Fluoreszenz; Fluoreszenzpolarisation; zeitaufgelöster Fluoreszenz; gefilterter Lumineszenz
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17278059
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SH1M2-SI
H1M2. 4-Zonen-Inkubation bis 70 °C Monochromator-Fluoreszenz mit variabler Bandbreite; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; zeitaufgelöste Fluoreszenz
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17298059
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SH1M2F-SI
H1M2F. 4-Zonen-Inkubation bis 70 °C Monochromator-Fluoreszenz mit variabler Bandbreite; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; Filter/dichroitische Fluoreszenz; Fluoreszenzpolarisation; zeitaufgelöste Fluoreszenz; gefilterte Lumineszenz
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17238069
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SH1M2G-SI
H1M2G. 4-Zonen-Inkubation bis 70 °C Kompatibel mit Gassteuerung; Monochromator-Fluoreszenz mit variabler Bandbreite; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; zeitaufgelöster Fluoreszenz
auf Anfrage
1 Einheit
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17218069
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SH1M2FG-SI
H1M2FG. 4-Zonen-Inkubation bis 70 °C Kompatibel mit Gassteuerung; Monochromator-Fluoreszenz mit variabler Bandbreite; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; Filter/dichroitische Fluoreszenz; Fluoreszenzpolarisation; zeitaufgelöster Fluoreszenz; gefilterter Lumineszenz
auf Anfrage
1 Einheit
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
BioTek Synergy H1 ist ein modulares Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät mit Monochromator-basierter Optik und Filter-basierter Optik. Die patentierte Hybridtechnologie bietet Flexibilität und Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Die modulare Plattform ermöglicht eine Erweiterung der Funktionalität, wenn sich Ihre Arbeitsabläufe im Labor ändern
Synergy H1 bietet Monochromatoren mit kontinuierlich variabler Bandbreite für Fluoreszenzanregung und Auswahl der Emissionswellenlängen. Die Fluoreszenzbandbreite kann in Schritten von 1 nm zwischen 9 und 50 nm eingestellt werden, sodass Anwender die Lesegerät-Einstellungen vollständig optimieren können, um die beste Assay-Leistung im Vergleich zu Systemen mit fester Bandbreite zu erzielen.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek Synergy H1 Hybrid-Multimodus-Lesegerät, IVD