Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ Silika-HPLC-Säulen
Maximieren Sie die Reproduzierbarkeit der Flüssigchromatographie und die Laborproduktivität mit Syncronis Silika-LC-Säulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 97005-154030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11899262
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Optimieren Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ Silika-LC-Säulen die Reproduzierbarkeit von normalen chromatographischen Phasentrennungen. Hochreine, basisdeaktivierte Silikamedien mit hoher Oberfläche gewährleisten robuste, hochauflösende Trennungen von unpolaren und mäßig polaren organischen Verbindungen mittels Normalphasenchromatographie. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
  • Hochreines Silika mit großer Oberfläche
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit für die Normalphasenchromatographie
  • Strenge Tests gewährleisten hohe Qualität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
150 mm
5 μm
100 Å
60 °C
Silika
Normalphase
Analysesäule
4 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
320 m²/g
L3
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Normalphase
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Syncronis™ Silika-HPLC-Säulen > Length 150mm; ID 4mm; Particle size 5μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.