Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ C8-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 10 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
340.00 CHF - 1001.89 CHF
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Porengröße | 100 Å |
Oberfläche | 320 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP-Typ | L7 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11859302
|
Thermo Scientific™
97205-032130 |
30 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11829312
|
Thermo Scientific™
97205-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | ||||
11849312
|
Thermo Scientific™
97205-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
11869312
|
Thermo Scientific™
97205-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
813.98 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11879312
|
Thermo Scientific™
97205-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11899312
|
Thermo Scientific™
97205-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
11809322
|
Thermo Scientific™
97205-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
856.09 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11829322
|
Thermo Scientific™
97205-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm |
1001.89 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11839322
|
Thermo Scientific™
97205-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
904.03 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11849322
|
Thermo Scientific™
97205-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
904.03 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11514585
|
Thermo Scientific™
97205-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
487.98 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11504585
|
Thermo Scientific™
97205-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
11594575
|
Thermo Scientific™
97205-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
13493959
|
Thermo Scientific™
97203-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
947.77 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13483959
|
Thermo Scientific™
97203-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
947.69 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13473959
|
Thermo Scientific™
97203-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||
11849302
|
Thermo Scientific™
97202-103030 |
100 mm | 3 mm | 1,7 μm | N/A | ||||
11511184
|
Thermo Scientific™
97202-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
983.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11591174
|
Thermo Scientific™
97202-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
983.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Verbessern Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ C18-LC-Säulen die Konsistenz und Zuverlässigkeit Ihrer Flüssigchromatographie-Trennungen. Hochreines Silika mit großer Oberfläche und die dichte Belegung mit stationärer Phase minimieren sekundäre Wechselwirkungen und bieten reproduzierbare, hocheffiziente Trennungen. Doppelte Endkappen sorgen für eine zusätzliche Oberflächenabdeckung und Reaktionsträgheit gegenüber basischen Verbindungen. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette von Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle, wenn weniger Retention erforderlich ist als bei Verwendung einer C18-Säule.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen- Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung.
- Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
- Doppelte Endkappen ermöglichen zusätzliche Oberflächenabdeckung
- Hergestellt, verpackt und getestet in ISO 9000-zertifizierten Einrichtungen
- Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
- Verbessertes automatisiertes Packverfahren
- Empfohlen für Analyten mit mittlerer Hydrophobie oder wenn eine weniger hydrophobe Phase optimale Retention bietet
- 1,7 µm für schnelle Ultra-High-Performance-LC (UHPLC)-Trennungen und 3 µm und 5 µm für traditionelle HPLC-Analysen
Spezifikation
2 bis 8 | |
320 m²/g | |
L7 | |
10 % | |
Ja |
100 Å | |
60 °C | |
C8 | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.