Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ C8-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 10 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 97203-154630
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13493959
  • 947.77 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verbessern Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ C18-LC-Säulen die Konsistenz und Zuverlässigkeit Ihrer Flüssigchromatographie-Trennungen. Hochreines Silika mit großer Oberfläche und die dichte Belegung mit stationärer Phase minimieren sekundäre Wechselwirkungen und bieten reproduzierbare, hocheffiziente Trennungen. Doppelte Endkappen sorgen für eine zusätzliche Oberflächenabdeckung und Reaktionsträgheit gegenüber basischen Verbindungen. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette von Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle, wenn weniger Retention erforderlich ist als bei Verwendung einer C18-Säule.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen
  • Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung
Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
  • Doppeltes Endcapping für extradichte Oberflächenbelegung
Hervorragende Konsistenz von Säule zu Säule
  • Hergestellt, gepackt und getestet in nach ISO 9000 akkreditierten Einrichtungen
  • Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
  • Verbessertes automatisiertes Packverfahren
Geringere hydrophobe Retention
  • Empfohlen für Analyte mit mittlerer Hydrophobizität oder wenn eine weniger hydrophobe Phase optimale Retention bietet
Erhältlich in drei Partikelgrößen
  • 1.7 μm für UHPLC-Trennungen (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie) sowie 3 μm und 5 μm für klassische HPLC-Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
HPLC
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
320 m²/g
L7
Syncronis
10 %
Ja
4,6 mm
150 mm
3 μm
100 Å
60 °C
C8
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.