Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green Fast Advanced Cells-to-CT™ Kit
GREENER_CHOICE
Das SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct Kit ist ein vollständiges Zelllysat-System, das für die Genexpressionsanalyse direkt aus kultivierten Zellen ohne RNA-Aufreinigung entwickelt wurde.
Marke:  Invitrogen™ A35381
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16376532
  • 6570.00 CHF / 400 Reaktionen
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Zelllysereagenz, DNase I, Stopplösung, 20X RT-Enzymgemisch, 2X RT-Puffer, Cells-to-CT SYBR Fast Advanced Master Mix
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2818874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA35381
Chargennummer2814723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA35381
Chargennummer2827733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA35381
Chargennummer2839801 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA35381
Chargennummer2839811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA35381
Name des Produkts
Invitrogen™ SYBR™ Green Fast Advanced Cells-to-CT™ Kit > 400 Reaktionen