Learn More
Notrax Swisslon XT™ Premium Quality Barrier Matting, Gray
Notrax Swisslon XT™ Premium quality barrier matting designed to remove walked-in moisture and finer dirt particles in large indoor entrance areas, including wall-to-wall applications.
57.65 CHF - 336.00 CHF
Spezifikation
Farbe Grau
Material Garn aus Polyamid 6.0
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17762028
Unterlagen ansehen
Notrax
380S0023GY
90 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17702038
Unterlagen ansehen
Notrax
380S0034GY
120 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17742038
Unterlagen ansehen
Notrax
380S0035GY
150 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17782038
Unterlagen ansehen
Notrax
380S0046GY
180 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17722048
Unterlagen ansehen
Notrax
380S0048GY
240 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Premium quality barrier matting designed to remove walked-in moisture and finer dirt particles in large indoor entrance areas, including wall-to-wall applications
  • Our redesigned classic barrier mat, known for its softer yarns, has been enhanced with a mono-filament to offer additional scraping and provide excellent cleaning and absorbing
  • The new tri-color grit pattern provides outstanding dirt-hiding characteristics
  • Great ability to retain moisture (<58 liters per m²) and scrape debris from foot traffic while maintaining its great looking appearance for the longest time
  • A dense heavyweight vinyl backing ensures longevity
Spezifikation
Spezifikation
Grau
Garn aus Polyamid 6.0
Matten für Industrie und Gewerbe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Swisslon XT™ Premium Quality Barrier Matting, Gray