Learn More
Astell Scientific™ Autoklaven mit Swiftlock-Fronteinzug
Das Gerät ist werksseitig mit einer Vielzahl an Standardfunktionen ausgestattet, wodurch es für die Sterilisation von Flüssigkeiten (Medien), Abfallprodukten, Glaswaren und anderen Geräten geeignet ist.
Spezifikation
Modell Autoklav mit Swiftlock
Produkttyp Autoklav mit Frontbestückung
Temperatur (metrisch) 100°bis 138 °C
Display 5,7 in.-Farb-Touchscreen mit integriertem USB-Datenanschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Standardmäßig mit Heizgeräten in der Kammer ausgestattet
  • 5.7 in.-Farbtouchscreen mit integriertem USB-Datenanschluss
  • Der verzögerte Start und die Medienwarmhaltefunktion geben Ihnen mehr Kontrolle über den Sterilisationszeitpunkt
  • Sicherheit: Überhitzungsschutz, ein externer Druckmesser, eine Kühlsperre, ein Sicherheitsventil-Prüfprogramm und ein Not-Aus-Taster
  • Validierungsanschluss, Ablassventil und eine elektropolierte Edelstahlkammer
  • Sichere einfache Beladung sowie das einzigartige Swiftlock-Türschließsystem von Astell
  • Zeitgesteuerte/gepulste Freidampfbearbeitung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklav mit Swiftlock
Autoklav mit Frontbestückung
100°bis 138 °C
5,7 in.-Farb-Touchscreen mit integriertem USB-Datenanschluss
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Astell Scientific™ Autoklaven mit Swiftlock-Fronteinzug