Learn More
Fisherbrand™ Tupfer in Polypropylenröhrchen
Diese Tupfer eignen sich für die Probenahme. Fisherbrand Tupfer in Polypropylenröhrchen zeichnen sich durch einen runden, kompakten und fusselfreien Kopf aus.
Marke: Fisherbrand™ 300261.2
Beschreibung
- Sterile Trockentupfer in stoßfestem Röhrchen aus Polypropylen mit Rundboden
- Sterilisiert mit Ethylenoxid
- Hergestellt nach strengen Standards gemäß ISO 9002/EN 29002
- CE-Kennzeichnung Nr. .98 06 0119, Klasse II A
Spezifikation
Alle Tupfer haben einen runden, kompakten und fusselfreien Kopf zur Probennahme | |
Unbedruckt | |
Klasse II A | |
150 mm | |
Sterile | |
Röhrchentupfer | |
500 |
ISO 9002/EN 29002,CE Marked No.98 06 0119, ISO 9002/EN 29002, CE-Zeichen Nr. .98 06 0119 | |
2.5mm | |
Alle Tupfer haben einen runden, kompakten und fusselfreien Kopf zur Probennahme | |
500 Packung | |
Polystyrol-Schaft | |
Baumwolle |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tupfer in Polypropylenröhrchen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur