Learn More
Micronova™ SwabHolder™ Tool
The SwabHolder Tool securely holds environmental monitoring swabs (6.35 mm / 0.25 in.). It attaches to SSU Series handles for extended reach when monitoring in hard to access areas.
Brand:  Micronova™ QPSWT-04
Product Code. 15776242
  • 134.00 CHF / 1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 03-11-2025
Add to basket
Description
Description
  • Product Type: Swab Holder
  • Material: Plastic-Coated Fiberglass, Delrin
  • Packaging: Individually Bagged
  • Sterility: Non-Sterile
  • For Use With (Application): Environmental Monitoring and Cleaning Validation
  • For Use With (Equipment): Environmental Monitoring Swabs (6.35 mm / 0.25 in.)
Specifications
Specifications
Tupferhalter mit einstellbarem Gelenk
Plastic-coated Fiberglass
Circular Cross-Section
White
Reusable
19.355 cm
Individually Bagged
3.7 oz.
No
Reinrauminspektion
Non-sterile
2.54 cm
Environmental Monitoring Swabs (6.35 mm/0.25 in.). Attaches to SSU Series Handles for Extended Reach When Monitoring in Hard to Access Areas
Delrin
1 Ea.
104.89 g
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer049532-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/05/2025 Catalog NumberQPSWT-04
Chargennummer044941-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/08/2024 Catalog NumberQPSWT-04
Chargennummer044366-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/06/2024 Catalog NumberQPSWT-04
Chargennummer042879-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2024 Catalog NumberQPSWT-04
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Micronova™ SwabHolder™ Tool > SwabHolder Tool