Learn More
Micronova™ SwabTool™ Adapter
Ein individuelles Hilfsmittel, das speziell für die Aufnahme von Tupfern für die Umweltüberwachung und Probenahme entwickelt wurde. Erhältlich mit optionalen Griffen für die Verlängerung in großen Tanks und anderen schwer zugänglichen Bereichen.
Marke: Micronova™ QDSWT-01
89.06 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25047" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Tupfer, Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Der Micronova SwabTool™ Adapter verriegelt die Tupfer mit einem Drehknopf. Kompatibel mit einer Reihe von Tupfern bei Verwendung von optionalen „Straws“, um kleinere oder längere Tupfer zu fixieren. Optionale Griffe der Serie SSU sind für die Überwachung und Probenahme in großen Tanks und anderen schwer zugänglichen Bereichen erhältlich.
- Tupferhalter für die Umweltüberwachung und Probennahme
- Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl mit Acetalkomponenten
- Kompatibel mit einer Reihe von Tupfern
- Optional erhältliche „Straws“ für kleinere oder längere Tupfer
- Die Schnelltrennversion QD (Quick Disconnect) ist mit den Edelstahlgriffen der Serie SSU kompatibel
- Die Version QP verfügt über ein Winkelgelenk und ist mit Gewindegriffen aus Kunststoff der Serie STA kompatibel
- Mit starken Desinfektionsmitteln verträglich
- Autoklavierbar
Spezifikation
Gerader Adapter, fest | |
6,75 in. | |
17,15 cm | |
3,18 cm | |
Chemikalien | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren | |
Umweltüberwachung mit Tupfern |
Weiß | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
1,25 in. | |
Nein | |
Griffe der Serien QPSWT-04 und SSU | |
Acetal, Edelstahl, elektropoliert, Elektropolierter Edelstahl |