Learn More
SVL™ Dichtringe für Schiebegelenke
Die Konstruktion aus Silikongummi mit PTFE-Hülle gewährleistet Schutz vor chemischer Erosion. SVL™ Dichtringe für SVL-Kappen eignen sich optimal zum Einsetzen von Thermometern und Glasröhrchen in SVL™ Systeme. In vielen verschiedenen Größen für Röhrchen von 4.0 bis 32.8 mm lieferbar.
Marke:  Quickfit 701-21
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15971631
  • 90.50 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dichtungsringe, die für eine Gleitverbindung ausgelegt sind
  • Ideal zum Einsetzen von Thermometern und Glasröhren in ein SVL™-System
  • Dichtringe aus Silikonkautschuk und mit PTFE ummantelt zum Schutz gegen chemische Erosion
  • Große Auswahl an Größen für die Verwendung mit Schläuchen von 4.0 bis 32.8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Passend für Schlauch-Außendurchm.:5,6 bis 6,4mm
Glaskörper 721-02
Silikonkautschuk umhüllt mit PTFE
Torion-Verbindungen und Gleitverbindungen
15
Dichtungsring
Name des Produkts
SVL™ Dichtringe für Schiebegelenke > Außendurchmesser:6mm