Learn More
SVL™ Gewinderohre aus Glas
Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVR™ Verbindungen mittels Schmelzbrenner
Marke:  SVL 703-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15507750
  • 273.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Beschreibung
  • Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVL™ Verbindungen mittels Schmelzbrenner
  • Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
6.49 Zoll
1.8 mm
Verbindungsrohr
22.5 mm
165 mm
Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVL™ Verbindungen mittels Schmelzbrenner
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SVL™ Gewinderohre aus Glas > Dicke: 1.8mm; Außendurchmesser: 22.5/ mm; Gelenkgröße: 22