Learn More
Thermo Scientific™ Sustain™ Serie Snap Cap Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer DNA-Bindung
Die Thermo Scientific™ Snap Cap Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer DNA-Bindung der Sustain Serie bieten eine umweltfreundlichere Lösung für Forscher in der Biotechnologie, Pharmazie und Forensik. Die Röhrchen bestehen aus biobasiertem Polypropylen, das auf Basis der Massenbilanz aus Altöl und Rückstandsölen der zweiten Generation gewonnen wird.
20.10 CHF - 41.20 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
---|---|
Farbe | Natural |
Material | Polypropylene Resin |
Sterilität | Non-sterile |
Graduated | Yes |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30130202
![]() |
Thermo Scientific™
3400-DLB |
0.6 mL |
41.20 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30130207
![]() |
Thermo Scientific™
3401-DLB |
1.5 mL |
20.10 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30130206
![]() |
Thermo Scientific™
3402-DLB |
2 mL |
21.80 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
We are committed to designing our products with the environment in mind. The DNA Low Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes, Sustain Series, are ideal for general lab researchers in biotech, pharma, and forensics who need to ensure nucleic acid integrity in precious samples and are looking for more sustainable products.
DNA integrity is critical for any genomics workflow, and scientists rely on products to help reduce loss of sample DNA. Thermo Scientific™ Low DNA Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes are designed without the use of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) to help minimize DNA sample loss.
The polypropylene used in the DNA Low Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes, Sustain Series, consists of ISCC PLUS–certified, second-generation, biobased material. The material reduces carbon dioxide equivalents (CO2 e) by 3.43 kg per kg of biobased polypropylene, relative to the non–Sustain Series equivalent.
By choosing these more sustainable tubes, customers can reduce their carbon footprint, support their Scope 3 emission reduction targets, and contribute to a circular economy, all while maintaining the same performance standards as fossil fuel–based alternatives.
Spezifikation
Autoclavable | |
Polypropylene Resin | |
Yes | |
Cylindrical | |
Conical | |
Less waste, renewable material |
Natural | |
Non-sterile | |
Snap Cap | |
PCR Ready | |
Microcentrifuge Tube |