Learn More
BICASA Suspended Undercounter Cabinet with Hinged Door for Kompatto Workstation
Suspended Undercounter cabinet with Hinged Door for Kompatto workstation. Made in Fire-retardant particleboard.
334.00 CHF
Especificaciones
Produkttyp | Suspended Undercounter Cabinet |
---|---|
Farbe | Light Gray |
Material | Particleboard |
Anzahl Einschübe | 1 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatto Series Workstation |
Código de producto | Marca | Enthält | Rahmenfarbe | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Enthält | Rahmenfarbe | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30057538
|
BICASA
K-DOLH-A |
Left Opening Door | Anthracite |
334.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30057558
|
BICASA
K-DOLH-B |
Left Opening Door | Blue |
334.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30057537
|
BICASA
K-DOLH-R |
Left Opening Door | Red |
334.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30057584
|
BICASA
K-DORH-A |
Right Opening Door | Anthracite |
334.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30057587
|
BICASA
K-DORH-B |
Right Opening Door | Blue |
334.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30057557
|
BICASA
K-DORH-R |
Right Opening Door | Red |
334.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Descripción
- For Kompatto Series Workstation
- Suspended under the countertop
- Doors: 270° degrees opening - Automatic hold-closing hinges
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
- Fire-retardant particleboard body
- Light Gray color (2 decorative) - mm 19 thickness
- Frontal drawer panels and doors with ABS rounded rim
Especificaciones
Suspended Undercounter Cabinet | |
Particleboard | |
Kompatto Series Workstation | |
19.7 in. |
Light Gray | |
1 | |
600 x (500 + 20) x 530 mm | |
500 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BICASA Suspended Undercounter Cabinet with Hinged Door for Kompatto Workstation