Learn More
BICASA Suspended Undercounter Cabinet with Drawers for Kompatto Workstation
Suspended Undercounter cabinet with 3 soft-close drawers with central lock for Kompatto workstation. Made in Fire-retardant particleboard.
708.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Suspended Undercounter Cabinet |
---|---|
Farbe | Light Gray |
Material | Particleboard |
Enthält | 3 Soft-close Drawers with Central Lock |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatto Series Workstation |
Produktcode | Marke | Rahmenfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Rahmenfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30057546
|
BICASA
K-DRAW-A |
Anthracite |
708.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30057564
|
BICASA
K-DRAW-B |
Blue |
708.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30057560
|
BICASA
K-DRAW-R |
Red |
708.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- For Kompatto Series Workstation
- Suspended under the countertop
- Drawers: EN 14749 certified sliding guide - Soft-Close damping system - Single loading capacity of Kg 40,0
- Central locking system as standard
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Fire-retardant particleboard body
- Light Gray color (2 decorative) - mm 19 thickness
- Frontal drawer panels and doors with ABS rounded rim
Spezifikation
Suspended Undercounter Cabinet | |
Particleboard | |
Kompatto Series Workstation | |
19.7 in. |
Light Gray | |
3 Soft-close Drawers with Central Lock | |
600 x (500 + 20) x 530 mm | |
500 mm |