Learn More
Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Partikelgrößenstandards
Vereinfachen Sie mit diesen Partikelgrößenstandards die Vorbereitung von Kalibrierungswafern.
Marke:  Thermo Scientific™ PD-083B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11834872
  • 1160.00 CHF / 50 Milliliter
Verfügbar ab: 22-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vereinfachen Sie die Vorbereitung von Kalibrierungswafern mit Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Partikelgrößenstandards zur Kalibrierung und Wartung von Oberflächeninspektionssystemen (Scanning Surface Inspection Systems, SSIS). Erhältliche Partikelgrößen entsprechen den von den Instrumentenherstellern geforderten Kalibrierpunktgrößen.
Thermo Fisher Scientific™ hat zusammen mit der Halbleiterindustrie und SEMI bestimmte Partikelgrößen festgelegt, die bei der Kalibrierung von Oberflächeninspektionssystemen verwendet werden. Wir haben zusammen mit den Instrumentenherstellern die Produktreihe SURF-CAL™ entwickelt, welche die Richtlinien der SEMI-Norm erfüllt.
  • Die verfügbaren Größen werden gemäß Definition in der „International Technology Roadmap for Semiconductors“ (ITRS) als wesentliche Kalibrierungsknoten betrachtet.
  • Durch das Auftragen von SURF-CAL™ NIST™-nachweisbaren Polystyrollatexsphären (PSL) auf speziell ausgewählte Wafer können regelmäßige Kalibrierungsprüfungen durchgeführt und Scanner vor Ort mit Scannern an anderen Standorten verglichen werden
  • Des Weiteren kann die Leistung der SSIS in kritischen Phasen des Herstellungsverfahrens eingeschätzt werden.
  • Alle Produkte sind in deionisiertem gefiltertem Wasser in 50 ml-Flaschen bei einer Konzentration von 3 × 108 Partikeln pro Milliliter suspendiert.
Hinweis:
Die Produkte PD1100 und kleiner sind auch mit 1010 Partikeln pro ml für Anwendungen erhältlich, bei denen ein Differenzial-Mobilitätsanalysator (DMA) oder weitere Größenausschlusstechnologien eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Partikel für die Kalibrierung und Wartung von Scanoberflächen-Inspektionssystemen (SSIS).
SSIS-Kalibrierung und Wartung
Partikel in Standardgrößen
1.05g/cm ³
1,59 bei 589 nm (25 °C)
Produkt stabil für mindestens 12 Monate
1 x 10 ¹ º Partikel / ml
Polystyrol-Mikrosphären in deionisiertem, gefiltertem Wasser
Weiß oder farblos
Polystyrol
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
50 mL
0.004μm
0,083 μm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer285197_0426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberPD-083B
Chargennummer218821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2022 Catalog NumberPD-083B
Chargennummer45226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2019 Catalog NumberPD-083B
Chargennummer44700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2019 Catalog NumberPD-083B
Chargennummer177109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2019 Catalog NumberPD-083B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Partikelgrößenstandards > Zertifizierter Spitzen-Durchmesser:0,083 μm; Partikel/ml:1010