Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, 7 mm Diameter, Level 3 High Performance Applications
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, 7 mm Diameter, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-P343
446.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16456449
  • 497.48 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate+ 96-Well Round U-Bottom 7 mm Diameter Mid-well Plates are designed for regulated labs that require high performing products.
Plate+ glass-coated Level 3 well plates are recommended for use with very sensitive applications, low sample concentrations, and hydrophobic samples such as proteins and are ideal for use with all solvent types including non-polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
Höhere Stabilität organischer Lösungsmittel
Proben, die sich normalerweise nur in Glasfläschchen handhaben lassen, können nun auch in durchsatzstarken Well-Platten gehandhabt werden.
Weniger Adsorption kritischer Verbindungen an der Kavitätswand
Adsorption an Kavitätswänden ist der Hauptgrund für nicht reproduzierbare Ergebnisse in der Bioanalyse. Da die Wandpolarität in WebSeal Plate+ Mikrotiterplatten invertiert ist, reduziert sich das Adsorptionsrisiko deutlich.
Höhere Reproduzierbarkeit
Geringeres Risiko für Probenverlust.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
No Barcode
8 x 12
Clear
96
Unsteril
1000 μl
10 Plates
33 mm
Mid-well
Specification Certified
SureSTART WebSeal Level 3
Polypropylen
50 to 90 μL
Glass-coated
Rund
-80°C to 121°C
7 mm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, 7 mm Diameter, Level 3 High Performance Applications > 1000 μL, 33 mm, 10 Plates