Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Für alle Standardanwendung oder Assays garantieren Ihnen diese hochwertigen 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel sowie ein niedriges Hintergrundrauschen.
75.67 CHF - 507.53 CHF
Spezifikation
Zertifiziert Certified, GC/MS and LC/MS Tested
Array 8 x 12
Produktlinie Webseal™
Farbe Clear
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15182729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60180-P212
5 Platten
75.67 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15172729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60180-P202
50 Plates
507.53 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Certified, GC/MS and LC/MS Tested
Webseal™
Polypropylen
50 bis 1900 μl
Nicht beschichtet
Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
44,4 mm
Deep Well
8 x 12
Clear
96
Unsteril
2000 μl
-80°C to 121°C
7 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications