Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Round U-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Round U-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
48.36 CHF
Spezifikation
Array 8 x 12
Produktlinie Webseal™
Farbe Clear
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15162699
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-P104
5 Platten
48.36 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
8 x 12
Clear
96
Unsteril
Rund
8 mm
Webseal™
Polypropylen
50 bis 1900 μl
2000 μl
45 mm
Deep Well
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Round U-Bottom, Level 1 Everyday Analysis