Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Propylene Vial Insert and Cap Kits, Level 1 Everyday Analysis
Meet your certification and documentation needs with Level 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Glass Vial Insert and Cap Kits.
56.35 CHF - 64.41 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Clear Propylene
Enthält 100 Fläschchen und Verschlusskappen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Septum ColorSeal Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Septum ColorSeal Preis Menge & Verfügbarkeit  
17825184
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6EKPP97
Silikon, weiß/PTFE, blau; vorgeschlitzt
64.41 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17865194
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6EKPP87
Silikon, weiß/PTFE, rot
56.35 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
12 mm
100 Fläschchen und Verschlusskappen
45 Shore
0.4 mL
Screw Cap, Solid Top
1 mm
Specification Certified Vial and Cap Kit
Nein
0.4 mL Short Thread Screw Propylene Microvial with Fixed Conical Insert, Level 1
6 mm
Clear Propylene
9 mm
SureSTART Stufe 1
Polypropylen
32 mm
Zertifizierte Spezifikation
9 mm
9 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Propylene Vial Insert and Cap Kits, Level 1 Everyday Analysis