Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC- und GC-zertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC- und GC-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PCK576W
53.45 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17393933
  • 63.85 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
12 mm
2 ml
100 Fläschchen und Verschlusskappen
55 Shore
2 ml
Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 3
1 mm
HPLC- und GC-zertifiziertes Fläschchen- und Kappenkit, Stufe 3
Ja
SureStop™ 2 ml-Fläschchen mit Kurzgewinde, Stufe 3
6 mm
Braunglas
Silikon, weiß/PTFE, blau; vorgeschlitzt
9 mm
SureSTART Stufe 3
Polypropylen
32 mm
HPLC- und GC-zertifiziert
9 mm
9 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC- und GC-zertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >