Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ GOLD-Grade Glass Inserts for 2 mL Vials, Level 3 High Performance Applications
Use Level 3 SureSTART™ GOLD-Grade Glass Inserts in 2 mL vials when analyzing small sample sizes containing analytes that strongly adsorb on a glass surface or are sensitive to sample pH changes.
Marke: Thermo Scientific™ 6PME02CG
397.49 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Use Thermo Scientific™ SureSTART™ GOLD-Grade Glass Inserts, Performance Level 3, in 2 mL vials when analyzing small sample sizes (<2 mL samples) containing analytes such as polar compounds that strongly adsorb on a glass surface or are sensitive to sample pH changes. Our Level 3 inserts are made of low-adsorption GOLD-grade glass and offer:
- Highest glass purity available
- Lowest possible surface activity
- Ultra-low adsorption and pH shift for ultra trace analysis
- Compatibility with 2 mL screw, snap, and crimp vials
Level 3 vials are designed to protect your most valuable samples and deliver consistent, reproducible results for your most demanding analyses. They are Specification Certified to ensure their physical dimensions and autosampler compatibility. Buy in bulk for greater savings.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
Verwenden Sie den GOLD-Einsatz mit
- Thermo Scientific 2 ml/9 mm-Schraubfläschchen und -kappen
- Thermo Scientific 2 ml/11 mm Bördel- und Schnappfläschchen und -kappen
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Spezifikation
Klarglas | |
Konisch | |
0,2 ml | |
Zertifizierte Spezifikation | |
0,15 ml |
6 mm | |
SureSTART Stufe 3 | |
31 mm | |
Gold-Gütegrad Glaseinsatz für 2 ml-Fläschchen, Stufe 3 | |
Vials (Level 3, 2 mL) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
12Stunden
18Minuten
29Sekunden
1 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
42Stunden
18Minuten
29Sekunden
1