Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Glaseinsätze für 2 ml-Fläschchen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ Glaseinsätze der Leistungsstufe 3 in 2 ml-Fläschchen mit Schraub-, Schnapp- oder Bördelverschluss, wenn Sie kleine Proben (weniger als 2 ml) analysieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PME04C1T
409.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17383983
  • 411.20 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Clear
6 mm
Konisch mit Pulled-Point
0,35 ml
1000/Pk.
Glaseinsatz für 2 ml-Fläschchen, Stufe 3
Vials (Level 3, 2 mL)
Klarglas
4 μl
SureSTART Stufe 3
31 mm
Zertifizierte Spezifikation
0,35 ml
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ Glaseinsätze für 2 ml-Fläschchen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >