Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Glaseinsätze für 2 ml-Fläschchen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ Glaseinsätze der Leistungsstufe 3 in 2 ml-Fläschchen mit Schraub-, Schnapp- oder Bördelverschluss, wenn Sie kleine Proben (weniger als 2 ml) analysieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PME03C1SSPT
1176.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17353983
  • 1182.21 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Clear
6 mm
Konisch mit PE-Polyspring
0,3 ml
1000/Pk.
Glaseinsatz für 2 ml-Fläschchen, Stufe 3
Vials (Level 3, 2 mL)
Silanisiertes Klarglas
4 μl
SureSTART Stufe 3
30 mm
Zertifizierte Spezifikation
0,25 ml
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ Glaseinsätze für 2 ml-Fläschchen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >