Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse der Stufe 3 mit Schraubfläschchen mit 9 mm-Öffnung für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PSC9STS1F
1558.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24362" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17384053
  • 1661.32 CHF / 5000 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Yes
Level 3
54 Shore
5000/Pk.
Zertifizierte Spezifikation
9 mm
Polypropylen
Silikon, weiß/PTFE, blau; vorgeschlitzt
Pre-slit
SureSTART Stufe 3
1 mm
Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 3
Fläschchen mit 9 mm-Schraubverschluss
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >