Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Fläschchen aus Glas mit Schraubverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-Fläschchen aus Glas mit Schraubverschluss, Leistungsstufe 3, für GC/MS- und LC-MS-Hochleistungsanwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PSV9-S1P
60.05 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17374083
  • 63.85 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Silanisiertes Klarglas
9 mm
SureSTART Stufe 3
Schraubverschluss mit kurzem Gewinde
Zertifizierte Spezifikation
Ja
100/Packung
Flachboden
2 ml
32 mm
2 ml-Fläschchen aus silanisiertem Glas mit Schraubverschluss, Stufe 3
1,5 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Fläschchen aus Glas mit Schraubverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >