Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,5 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schnappverschluss und vollständiger Rückgewinnung für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 1,5 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schnappverschluss und vollständiger Rückgewinnung, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen bei der Analyse von Proben mit weniger als 2 ml zu maximieren.
231.80 CHF - 9607.36 CHF
Spezifikation
Material | Klarglas |
---|---|
Größe (metrisch) Öffnung | 11 mm |
Basisausführung | Gesamtrückgewinnung |
Produktlinie | SureSTART Stufe 3 |
Gesamtvolumen (metrisch) | 1,5 ml |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17364033
|
Thermo Scientific™
6PRV11-TR1 |
100/Packung |
231.80 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17374033
|
Thermo Scientific™
6PRV11-TR1F |
5000/Packung | N/A | |||||||
17384033
|
Thermo Scientific™
6PRV11-TR1T |
1.000/Packung |
2078.02 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ 1,5 ml--Mikrofläschchen aus Glas mit Schnappverschluss und vollständiger Rückgewinnung, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen für < 2 ml-Proben zu maximieren. Dieses einteilige, 12 x 32 mm Gesamtrückgewinnungs-Mikrovial hat aufgrund eines speziell geformten tiefen und schmalen inneren Reservoirs ein sehr geringes Restvolumen. Diese Konfiguration sammelt die Flüssigkeit in der Basis, sodass kompatible Autosampler alle Proben bis auf 1 bis 2 μl injizieren können, wobei sie ein Gesamtprobenvolumen von 1,2 ml und ein Restvolumen von 1 μl haben. Dies sind Fläschchen der Leistungsstufe 3, was bedeutet, dass sie Ihre wertvollsten Proben schützen und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen liefern.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
- Zertifizierte Spezifikation, um die physikalischen Abmessungen und die Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten
- Erfüllt alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs
- Verwenden Sie zum Versiegeln dieses Fläschchens Septen mit 11 mm-Schnappverschlüssen oder Septen mit 11 mm-Bördelverschlüssen
- Unsere Schnappverschlüsse bieten aufgrund ihres weichen Polyethylen-Materials (PE) und der doppelten Schnappfunktion eine sehr gute Abdichtung
- Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen
Fläschchen der Leistungsstufe 3 – für Hochleistungsanwendungen
- Geeignet für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
- Empfohlen für die Verwendung mit Thermo Scientific™ GC und LC Orbitrap™ MS-Systemen und anderen hochauflösenden HRAM-Geräten (exaktes Gewicht)
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Spezifikation
Klarglas | |
Gesamtrückgewinnung | |
1,5 ml | |
32 mm | |
1,5 ml Glasfläschchen mit Schnappverschluss, Gesamtrückgewinnung, Stufe 3 | |
1,1 ml |
11 mm | |
SureSTART Stufe 3 | |
Schnappverschluss | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Ja |