Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,5 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schraubverschluss und vollständiger Rückgewinnung für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 1,5 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schraubverschluss und vollständiger Rückgewinnung, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen bei der Analyse von Proben mit weniger als 2 ml zu maximieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PSV9-TR1F
13163.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17394083
  • 13229.67 CHF / 5000 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klarglas
Level 3
9 mm
Gesamtrückgewinnung
1,5 ml
32 mm
1,5 ml-Glasfläschchen, Schraubverschluss, mit Gesamtrückgewinnung, Stufe 3
1,1 ml
1.5 mL
5000/Packung
1 μL
SureSTART Stufe 3
Schraubverschluss mit kurzem Gewinde
Zertifizierte Spezifikation
Ja
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,5 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schraubverschluss und vollständiger Rückgewinnung für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >