Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen bei der Analyse von Probengrößen von weniger als 2 ml zu maximieren.
Marke: Thermo Scientific™ 6PCV1103FIVAPT
674.06 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen für < 2 ml-Proben zu maximieren. Dieses 12 x 32 mm-Mikrofläschchen verfügt über einen festen Einsatz, der ein insgesamt nutzbares Volumen von 0,25 ml und ein Restvolumen von 4 μl bietet. Erhältlich in klarem und bernsteinfarbenem Glas ist dies ein Fläschchen der Leistungsstufe 3, was bedeutet, dass es Ihre wertvollsten Proben schützt und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen liefert. Sie sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um ihre physikalischen Abmessungen und Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten. Die Fläschchen der Stufe 3 schützen Ihre wertvollsten Proben und liefern konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen. Verwenden Sie zum Versiegeln dieser Fläschchen 11 mm-Bördelverschlüsse und Septen. Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
Fläschchen der Leistungsstufe 3 – für Hochleistungsanwendungen
- Identifiziert durch drei Wellen auf dem Fläschchen
- Praktisches Beschriftungsfeld
- Geeignet für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
- Empfohlen für die Verwendung mit Thermo Scientific™ GC und LC Orbitrap™ MS-Systemen und anderen hochauflösenden HRAM-Geräten (exaktes Gewicht)
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Spezifikation
Braunglas | |
11 mm | |
SureSTART Stufe 3 | |
Bördelverschluss | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Ja |
1.000/Packung | |
Innen fester Einsatz - konisch | |
0,3 ml | |
32 mm | |
0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss und festem Einsatz, Stufe 3 | |
0,25 ml |