Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen bei der Analyse von Probengrößen von weniger als 2 ml zu maximieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PCV1103FIVAP
73.58 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17333953
  • 81.13 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Braunglas
11 mm
SureSTART Stufe 3
Bördelverschluss
Zertifizierte Spezifikation
Ja
100/Packung
Innen fester Einsatz - konisch
0,3 ml
32 mm
0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss und festem Einsatz, Stufe 3
0,25 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >